Documentos Principais
DNTPM-RO
Roche
Mistura de nucleotídeos para PCR
solution, sufficient for 500 reactions (11581295001), sufficient for 5,000 reactions (11814362001), sufficient for 2,500 reactions (04638956001)
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.21
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
Ensaio
99.8% (sum of 4 peaks, HPLC)
Formulário
solution
uso
sufficient for 2,500 reactions (04638956001)
sufficient for 5,000 reactions (11814362001)
sufficient for 500 reactions (11581295001)
embalagem
pkg of 10 × 200 μL (11814362001 [10mM, each])
pkg of 200 μL (11581295001 [10 mM, each])
pkg of 5 × 200 μL (04638956001 [10 mM, each])
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
10 mM
Impurezas
DNase, none detected
RNase, none detected
cor
colorless
solubilidade
water: miscible
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A mistura de nucleotídeos para PCR é uma solução transparente e incolor dos sais sódicos de dATP, dCTP, dGTP e dTTP, cada um a uma concentração de 10 mM em água, grau para PCR. Essa mistura de nucleotídeos pode ser adicionada diretamente às reações em cadeia da polimerase.
Aplicação
  • A mistura de nucleotídeos para PCR é otimizada para uso em todos os tipos de reações de amplificação e reações de alongamento de primers: PCR
  • RT-PCR
  • síntese de cDNA
  • Alongamento de primer
Características e benefícios
A mistura de nucleotídeos para PCR pode ser adicionada diretamente às reações de amplificação. Nucleotídeos de grau para PCR da Roche são especialmente fabricados e purificados com a mais alta pureza química possível.
Aumente o rendimento e o desempenho
  • Opte por uma mistura de todos os 4 nucleotídeos pronta para uso e conveniente.
  • Obtenha a maior sensibilidade em PCR e RT-PCR.
  • Insista em nucleotídeos da mais alta pureza (>99%).
Embalagem
1 kit contendo 4 misturas prontas para uso
Qualidade
Teste de função em PCR
Teste de função em RT- PCR
Ausência de atividades de talhos (“nicking”)/desoxirribonucleases contaminantes, segundo os procedimentos de controle de qualidade atuais.
Ausência de ribonucleases contaminantes, segundo os procedimentos de controle de qualidade atuais.
Nota de preparo
Ativador: Mg2+
Solução de trabalho: Se necessário, as soluções podem ser diluídas com água destilada autoclavada.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): Ela suporta 50 ciclos de congelamento/descongelamento.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • dATP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
  • dCTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
  • dGTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
  • dTTP, PCR Grade, sodium salt 10 mM
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Weimin Liu et al.
Protocol exchange, 2010 (2010-09-28)
Conventional PCR followed by molecular cloning and sequencing of amplified products is commonly used to test clinical specimens for target sequences of interest, such as viral, bacterial or parasite nucleic acids. However, this approach has serious limitations when used to
Tania Nolan et al.
Nature protocols, 1(3), 1559-1582 (2007-04-05)
The real-time reverse transcription polymerase chain reaction (RT-qPCR) addresses the evident requirement for quantitative data analysis in molecular medicine, biotechnology, microbiology and diagnostics and has become the method of choice for the quantification of mRNA. Although it is often described