Documentos Principais
GE27-4565-01
Salmon Testes Sonicated DNA
Cytiva 27-4565-01, pack of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 27-4565-01
cor
white
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
DNA (Salmon Testes), sonicated
Genomic DNA sheared by sonication for use in hybridization experiments
  • Purified by phenol extraction and freeze dried.
  • Suitable for blocking non-specific binding sites in hybridization experiments to reduce background.
  • Fragmented DNA with a size range from 200-6000 nucleotides.
  • Tested for absence of nuclease.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)