11717472001
Roche
Hybridization Buffer
pH 6.5-6.7 (25 °C), suitable for hybridization, solution, pkg of 100 mL
Sinônimo(s):
Buffer
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 100 mL
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
hybridization: suitable
pH
6.5-6.7 (25 °C)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
forma física
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.