11467140001
Roche
DNA, MB-grade
from fish sperm
Sinônimo(s):
DNA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fish (sperm)
Nível de qualidade
grau
Molecular Biology
Formulário
solution (ready-to-use)
peso molecular
40-1,000 kDa
embalagem
pkg of 500 mg
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
100 μg/mL
cor
light yellowopalescent
solubilidade
water: miscible
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Note: Addition of NaCl, sonication or shearing, and denaturing are not required.
Sequência
forma física
Nota de preparo
This fish sperm DNA should be used at a concentration of 100 μg/ml (1 : 100 dilution) in prehybridization solutions.
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?