T7791
Thymidine 5′-triphosphate sodium salt solution
10 mM (pH 7.0)
Sinônimo(s):
TTP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
10 mM (pH 7.0)
cor
colorless
atividade externa
DNase, RNase, none detected
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC1=CN(C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
chave InChI
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a standard to quantify each dNTP from cellular lysates by the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS) method
- as a component of the dNTP mix for labeling of ribosomal 18s rDNA probe and telomeric (TTAGG)n probe
- for routine PCR amplifications
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Protocol using antibody mediated hot start polymerase with a red dye for easy gel loading. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.