D6500
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate disodium salt
≥97%
Sinônimo(s):
dATP-Na2
Selecione um tamanho
R$ 1.110,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.110,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
natural (inorganic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)C3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.2Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7?;;/m0../s1
chave InChI
JEKDCIBJADJZSK-LNUHRGGJSA-L
Aplicação
- for Smac- X-linked inhibitor of apoptosis protein (Smac-XIAP) binding assay.[1]
- as a component of polymerase chain reaction (PCR) using AM-toxin primers.[2]
- to determine the affinity constant (Kd) with the transcription termination factor Rho.[3]
- to determine the activity of poly ADP-ribose polymerase 1 (PAPR-1 ).[4]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?