G5885
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
lyophilized powder, >= 550 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
G-6-P-DH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Nível de qualidade
tipo
Type XXIV
forma
lyophilized powder
atividade específica
>= 550 units/mg protein (biuret)
peso molecular
128 kDa
composição
Protein, 15-40% biuret
aplicação(ões)
agriculture
atividade externa
6-Phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase, NADH oxidase and NADPH oxidase ≤0.005%
PGI ≤0.01%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.