10127647001
Roche
Glucose-6-phosphate
mol wt (glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2), pkg of 5 g
Sinônimo(s):
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate, G-6-P-Na2, Robison ester
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
peso molecular
(glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2)
embalagem
pkg of 5 g
fabricante/nome comercial
Roche
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
chave InChI
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Variante da fórmula
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?