G7772
D-Glucose 6-phosphate solution
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
Sinônimo(s):
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate, Robison ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (inorganic)
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
liquid
concentração
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
cor
colorless
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14)
chave InChI
VFRROHXSMXFLSN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Phosphonate and α-fluorophosphonate analogs of d-glucose 6-phosphate as active-site probes of 1l-myo-inositol 1-phosphate synthase.: This study explores phosphonate and α-fluorophosphonate analogs of d-glucose 6-phosphate, offering insights into their use as probes for understanding enzyme mechanisms, which could impact biochemical research methodologies (Ramos-Figueroa et al., 2023).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ligação
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges