73677
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide
β-glucuronidase substrate, chromogenic, ≥99.0% (TLC), powder or crystals, suitable as substrate for β-glucuronidase test
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, PNPG
Selecione um tamanho
R$ 2.078,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.078,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Nitrophenyl β-D-glucuronide, ≥99.0% (TLC)
Ensaio
≥99.0% (TLC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D −102±3°, c = 1% in ethanol
Impurezas
≤0.05% free 4-nitrophenol
≤7% water
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
adequação
suitable as substrate for β-glucuronidase test
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
chave InChI
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-N
Aplicação
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?