Documentos Principais
G6376
Sigma-Aldrich
βß-Glicerofosfato
≤2.4 mol % α-isomer(based on C3H7O6PNa2 With x H2O)
Sinônimo(s):
BGF, Glicerol 2-fosfato
About This Item
Fórmula linear:
(HOCH2)2CHOP(O)(ONa)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
216.04 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic
Formulário
powder
Impurezas
≤2.4 mol % α-isomer (based on C3H7O6PNa2 With x H2O)
pf
102-104 °C (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
ROPZSVKNEIIIDE-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
βO ß-glicerofosfato é um inibidor da serina-treonina fosfatase usado em tampões de reação de quinases. O BGP é frequentemente usado em combinação com outros inibidores de fosfatase/protease para inibição de amplo espectro. Ele funciona como um doador de fosfato orgânico e foi usado em meios de cultura para a diferenciação de células-tronco mesenquimais em células do tipo osteoblasto. O BGP também é usado para tamponar meios M17 para cultura de Lactococcus na expressão de proteínas recombinantes.
Inicia a diferenciação de células-tronco derivadas da medula óssea embebidas em um gel de colágeno/quitosana natural concebido para engenharia de tecidos.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anthea Di Rita et al.
International journal of molecular sciences, 21(1) (2020-01-18)
The selective elimination of dysfunctional mitochondria through mitophagy is crucial for preserving mitochondrial quality and cellular homeostasis. The most described mitophagy pathway is regulated by a positive ubiquitylation feedback loop in which the PINK1 (PTEN induced kinase 1) kinase phosphorylates
Lucas R Brun et al.
SpringerPlus, 3, 676-676 (2014-12-19)
The aim of this study was to evaluate the effect of strontium ranelate (SrR) on bone mineral density (BMD) and bone turnover markers after 1 year of treatment. Additionally, the effect of SrR in bisphosphonate-naïve patients (BP-naïve) compared to patients previously
Ya-Ting Deng et al.
PloS one, 10(8), e0136572-e0136572 (2015-09-01)
Echinocystic acid (EA) is a natural triterpone enriched in various herbs and has been used for medicinal purposes in China. In the present study, we systematically examined the effects of EA on ovariectomy-induced osteoporosis in rats for the first time.
Amit Alexander et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 66(9), 1240-1250 (2014-05-16)
In this study, we have used melphalan (ML) as a model drug, used extensively for the treatment of breast cancer. Due to its remarkable haemolytic activity, clinical application of this drug is limited. We incorporated the two synthesized PEGylated melphalan
Peng Sun et al.
Journal of cellular physiology, 234(7), 10855-10867 (2018-12-12)
The key signaling networks regulating bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) are poorly defined. Lgr4, which belongs to the leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor (LGR) family, is widely expressed in multiple tissues from early embryogenesis to adulthood. We investigated whether