G6132
Glycodeoxycholic acid monohydrate
≥97% (TLC)
Sinônimo(s):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanoic acid N-(carboxymethyl)amide, Glycodesoxycholic acid, N-(3α,12α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Ensaio
≥97% (TLC)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C26H43NO5.H2O/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);1H2/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1
chave InChI
DLOTUJUSJVIXDW-YEUHZSMFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3