Documentos
361311
Millipore
Glycodeoxycholic Acid, Sodium Salt
Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Sinônimo(s):
Glycodeoxycholic Acid, Sodium Salt, GDCA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H42NO5 · Na
Número CAS:
Peso molecular:
471.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (TLC)
forma
solid
peso molecular
micellar wt 900
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
número de agregação
2
cor
white
pKa 
4.8
CMC
2.1 mM
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;/m1./s1
chave InChI
IIYSTUUVIASHBG-YEUHZSMFSA-N
Descrição geral
Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Ionic detergent with a CMC of 2.1 mM and a micellar weight of 900. Induces apoptosis in hepatocytes by a mechanism associated with DNA cleavage by endonucleases. Aggregation number: 2.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Outras notas
Kwo, P., et al. 1995. Am. J. Physiol.268, G613.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3