Merck
Todas as fotos(7)
Documentos
G7132
Sigma-Aldrich
Glicocolato de sódio
≥95% (TLC)
Sinônimo(s):
N-(3α,7α,12α-trihidroxi-24-oxocolan-24-il)glicina, N-(carboximetil)amida de ácido 3α,7α,12α-trihidroxi-5β-colan-24-oico, N-Colilglicina, Ácido glicocólico
About This Item
Fórmula linear:
C26H42NO6Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
487.60 (anhydrous basis)
Beilstein:
3854517
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
descrição
anionic
Ensaio
≥95% (TLC)
peso molecular
micellar avg mol wt 900(lit.)
número de agregação
1.9
CMC
13 mM (20-25°C)(lit.)
pf
210-215 °C (subl.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCC([O-])=O
InChI
1S/C26H43NO6.Na.H2O/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29;;/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-;;/m1../s1
chave InChI
YWROUPFMHKARON-HJRQWJHVSA-M
Descrição geral
O glicocolato de sódio hidratado é um sal biliar conjugado e um detergente biológico iônico.
Aplicação
Glicocolato de sódio hidratado foi usado em um estudo para estimar ácidos biliares séricos totais por método fluorimétrico e enzimático. Ele também foi usado em um estudo para investigar seu efeito na formação de micelas e na solubilização de testosterona.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sal biliar
Nota de preparo
Este produto é preparado sinteticamente a partir do ácido cólico de origem natural (N.º do produto C1129).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Feilong Sun et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 170, 521-528 (2018-07-04)
Poorly soluble vitamin K cannot be absorbed by patients suffering from cholestasis due to extremely low level of bile salts in the intestine. A formulation of vitamin K including glycocholic acid (i.e. Konakion® MM), does not increase bioavailability because it
Mari Araki et al.
Journal of biochemistry, 160(5), 269-279 (2016-11-02)
DDHD2 has been reported to exhibit phospholipase A
Micelle formation and testosterone solubilization by sodium glycocholate.
L Martis et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 61(11), 1757-1761 (1972-11-01)
Yuxing Guo et al.
Journal of the science of food and agriculture, 98(3), 976-983 (2017-07-18)
To exert an antihypertensive effect after oral administration, angiotensin I-converting enzyme (ACE)-inhibitory peptides must remain active after intestinal transport. The purpose of this article is to elucidate the transport permeability and route of ACE-inhibitory peptide Arg-Leu-Ser-Phe-Asn-Pro (RLSFNP) across the intestinal
Robert Creutznacher et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(7), 1007-1021 (2019-10-24)
Bile acids have been reported as important cofactors promoting human and murine norovirus (NoV) infections in cell culture. The underlying mechanisms are not resolved. Through the use of chemical shift perturbation (CSP) NMR experiments, we identified a low-affinity bile acid
Artigos
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.