G5500
L-(−)-Glucose
≥99%
Sinônimo(s):
Aldehydo-L-glucose
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
forma
powder
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
pf
153-156 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m1/s1
chave InChI
GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3