E8875
17β-Estradiol
≥98% (HPLC), powder, estrogenic hormone
Sinônimo(s):
1,3,5-Estratriene-3,17β-diol, 17β-Estradiol, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene, Dihydrofolliculin
About This Item
Produtos recomendados
product name
β-Estradiol, ≥98%
fonte biológica
synthetic (organic)
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥98%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pf
176-180 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=CC=C4[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
chave InChI
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRA(2101) , ESRRB(2103) , GPER(2852) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982) , Esr2(13983) , Esrra(26379)
rat ... Afp(24177) , Ar(24208) , Esr1(24890) , Esr2(25149) , Shbg(24775)
Descrição geral
Aplicação
- for the in vitro maturation of bovine cumulus-oocyte complexes (COCs)
- as a supplement in in vitro maturation medium (IVM), which is used as a control medium
- in estrogen-induction assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges