G4875
D-(+)-Glucosamine hydrochloride
≥99% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Aspergillus niger
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white
pf
190-194 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
chave InChI
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as a standard to quantify and express chitin content as glucosamine equivalents.
- to stimulate cells with glucose in the presence of glucosamine
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3