G1639
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose hydrochloride, D-Chondrosamine hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fish cartilage (shark)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Glucosamine, essentially free
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
chave InChI
CBOJBBMQJBVCMW-NQZVPSPJSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)