G0500
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose hydrochloride, D-Chondrosamine hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.5% Glucosamine (HPAE)
cor
white to off-white
pf
172-180 °C
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
chave InChI
CBOJBBMQJBVCMW-NQZVPSPJSA-N
Descrição geral
Aplicação
- for the surface binding of mannan-binding lectin (MBL) to modified mica surfaces
- in sterile phosphate buffer saline (PBS) before the intraperitoneal injection
- in mice for the generation of primary bone marrow-derived macrophages (BMDMs)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)