Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
G4505
Sigma-Aldrich
Guanidina
Guanidine hydrochloride
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
organic base and chaeotropic agent, ≥99% (titration)
Sinônimo(s):
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloreto de guanidina
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
95.53
Beilstein:
3591990
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.28
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (titration)
Formulário
crystalline powder
técnica(s)
RNA extraction: suitable
Impurezas
≤0.3% water (Karl Fischer)
cor
white
pH
(25 °C, 4.6 - 6 at 573 g/L)
pf
180-185 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 6 M
densidade
1.3 g/cm3 (lit.)
Absorção
≤0.10 at 260 nm in H2O at 6 M
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
chave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O hidrocloridrato de guanidina é um potente desnaturante proteico amplamente utilizado na purificação de proteínas e ácidos nucleicos. Amplamente reconhecido por sua versatilidade, ele desempenha um papel fundamental em experimentos de extração de RNA total, dissolvendo proteínas e interrompendo estruturas celulares enquanto inativa enzimas de RNA. Além da desnaturação, o hidrocloridrato de guanidina é fundamental para a renaturação de proteínas, restaurando efetivamente seus estados ativos. Ele também é amplamente utilizado em sequenciamento, determinações de peso molecular e atua como um agente solubilizante para eletroforese. Em resumo, o hidrocloridrato de guanidina é uma ferramenta crucial na pesquisa bioquímica, oferecendo recursos indispensáveis para a purificação, desnaturação e renaturação de proteínas e ácidos nucleicos em diversas aplicações laboratoriais.
Aplicação
O cloridrato de guanidina (GdnHCl) foi usado:
  • para realizar a quantificação absoluta de isoformas amiloide-beta (Aß) no plasma[1]
  • em ensaio de carbonilação de proteínas[2]
  • para quantificação de glicosaminoglicanos (GAG)[3]
  • para desnaturação de alérgenos do leite de vaca[4]
  • como controle em testes de triagem antivirais com coxsackievírus B3 (CVB3)[5]
  • no isolamento de RNA para dissociar proteínas nucleares e inibir RNases
Agente caotrópico potente, útil para desnaturação e subsequente reenovelamento de proteínas. Este agente desnaturante potente é capaz de solubilizar proteínas insolúveis ou desnaturadas, como corpos de inclusão. Isso pode servir como a primeira etapa no reenovelamento de proteínas ou enzimas em suas formas ativas. Pode ser necessário também o uso de ureia e ditiotreitol (DTT).
Ações bioquímicas/fisiológicas
O cloridrato de guanidina (GdnHCl) é higroscópico, além de ser uma molécula pequena.[6][7] É um desnaturante potente de enzimas, que resulta em alterações conformacionais na enzima, levando à perda completa da atividade enzimática.[8] O GdnHCl está envolvido no bloqueio da adenosina trifosfatase (ATPase) proteína de choque térmico 104 (Hsp104) in vivo.[7] Ele está envolvido na desnaturação da fosfatase alcalina (ALPase) em Haliotis diversicolor. O GdnHCl leva à desativação de enzimas, como a papaína e a aminoacilase.[8] O GdnHCl, em concentrações mais altas, é eficaz na inativação viral, como vírus herpes simplex tipo 1 (HSV-1).[9]
Características e benefícios
  • Adequado para pesquisa bioquímica e biologia celular
  • ideal para extração de RNA
  • Produto de alta pureza para aplicações de pesquisa
Embalagem
G4505-1KT:
Cada kit contém 3 amostras de 100 g, sendo cada amostra de um lote fabricado de forma única.
Atenção
Pode haver aglomeração no armazenamento. A qualidade do produto não parece ser afetada e as soluções preparadas do cloridrato de guanidina flutuante livre e em grumos aparentam ser idênticas. Para material flutuante livre, vide o número do nosso produto Redi-Dri flutuante livre RDD001.
Nota de preparo
Além de fazer uma solução de 8 M em água, é necessário aquecer a solução a 35 ºC por aproximadamente 30 minutos.
A solubilidade máxima do cloridrato de guanidina em água em temperatura ambiente é de aproximadamente 6 M.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Melissa A Hausburg et al.
Clinical and experimental rheumatology, 36(5), 891-895 (2018-10-03)
Traumatic joint injury induces chondrocyte dysfunction and progressive breakdown of articular cartilage, leading to post-traumatic osteoarthritis (PTOA). In this condition, dysfunctional fibroblast-like chondrocytes (FLCs) no longer express proteins required for cartilage maintenance, such as SOX9 and collagen-type II (COL2). Interleukin-6
T Gebre-Mariam et al.
Journal of ethnopharmacology, 104(1-2), 182-187 (2005-10-20)
Acokanthera schimperi (Apocynaceae), Euclea schimperi (Ebenaceae), Inula confertiflora (Asteraceae), Melilotus elegans (Leguminosae), and Plumbago zeylanica (Plumbaginaceae), are some of the medicinal plants used in Ethiopia for treatment of various skin disorders. In this study, the antiviral activities of the 80%
Acetaminophen toxicity up-regulates MRP2 expression in the liver of cats: an old story with new vision
Malekinejad H, et al.
Toxin Reviews, 34, 101-108 (2015)
Vitaliy Ovod et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 13(8), 841-849 (2017-07-25)
Cerebrospinal fluid analysis and other measurements of amyloidosis, such as amyloid-binding positron emission tomography studies, are limited by cost and availability. There is a need for a more practical amyloid β (Aβ) biomarker for central nervous system amyloid deposition. We
Jeanette Lund Madsen et al.
Clinical and translational allergy, 4, 25-25 (2014-09-11)
Characterisation of the specific antibody response, including the epitope binding pattern, is an essential task for understanding the molecular mechanisms of food allergy. Examination of antibody formation in a controlled environment requires animal models. The purpose of this study was
Artigos
Learn about UHPLC-MS analysis of trastuzumab on a BIOshell™ 160A peptide C18 column and discover reduced solvent consumption in peptide mapping using 1.5 mm I.D. columns.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review