50950
Guanidina
≥98%
Sinônimo(s):
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloreto de guanidina
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
forma
powder or crystals
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry. )
cor
colorless to white
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
pf
180-185 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 6 M, clear (100 Hazen)
densidade
1.3 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
chave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Em concentrações mais baixas, o cloridrato de guanidina tem a capacidade intrigante de promover a recodificação de proteínas desnaturadas, auxiliando em estudos de renaturação de proteínas. Na extração de RNA, ele age como um forte desnaturante, interrompendo as estruturas celulares e garantindo a integridade do RNA extraído por meio da desativação das enzimas de RNA. De modo geral, as propriedades de desnaturação e renaturação do cloridrato de guanidina o tornam um reagente essencial para várias aplicações de biologia celular, incluindo purificação de proteínas, isolamento de ácidos nucleicos e estudos de redobramento de proteínas.
Aplicação
- para lisar tecido cerebral homogeneizado
- na preparação do tampão de incubação para ligação de proteína Ni-sepharose, purificação, propionilação e digestão no grânulo para minimizar a ligação não específica à resina de afinidade
- na preparação de soluções/tampão de extração para extrair proteína solúvel do tecido humano
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves