Documentos Principais
34539-M
Millipore
D(+)Galactosamine, Hydrochloride
A powerful inhibitor of hepatic RNA synthesis. Increases the adherence of polymorphonuclear leukocytes to hepatic endothelial cells and induces superoxide production. Induces hepatic damage, causing macrophage infiltration.
Sinônimo(s):
D(+)Galactosamine, Hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO5 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
179.17 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 4334
Ensaio
≥98% (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](OC1O)CO)O)O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1
chave InChI
QKPLRMLTKYXDST-BMZZJELJSA-N
Descrição geral
A powerful inhibitor of hepatic RNA synthesis. Increases the adherence of polymorphonuclear leukocytes to hepatic endothelial cells and induces superoxide production. Induces hepatic damage, causing macrophage infiltration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Komatsu, Y., et al. 1994. Hepatology 20, 1548.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3