FG0445
DMEM - high glucose
With stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, sterile liquid, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
About This Item
Produtos recomendados
product name
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, With 4500 mg/L glucose, L-Ala-L-Gln, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
sterile
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
NaHCO3: yes
stable glutamine: yes
glucose: high
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1