Documentos Principais
SMWP04700
Millipore
Filtro de membrana MF-Millipore, tamanho de poro 5 µm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 5,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Agency
in accordance with ASTM® D5755
descrição
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
135 μm
extraíveis gravimétricos
6%
índice de refração
n/D 1.495
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
5.0 μm pore size
84 % porosity
capacidade
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
  • Os filtros de membrana MF-Millipore® são ésteres mistos de celulose (MCE) de acetato de celulose e nitrato de celulose.
  • Ideais para uso em monitoramento ambiental e biológico e para diversas aplicações analíticas e de pesquisa.
  • Os filtros são compatíveis com óxido de etileno, irradiação gama e métodos de esterilização por autoclave.
  • Disponíveis em vários formatos e tamanhos de poro para atender às suas necessidades de aplicação.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
  • CQ dos tanques de retenção
  • Monitoramento de fluidos
  • Coleta de partículas
  • Análise de partículas
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Qipei Li et al.
Journal of hazardous materials, 388, 122060-122060 (2020-01-20)
Microplastics have been reported to attach to the marine macroalgae which act as the vector for microplastic transfer in the marine food web. In this study, the edible seaweed nori (Pyropia spp.) was chosen as a target species. The microplastic
Protocolos
O kit de teste de contato Millipore® é um kit portátil para coleta e teste de fluidos hidráulicos, produtos químicos a granel, água de caldeira e óleos lubrificantes. O kit inclui consumíveis para 100 testes.
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.