F8798
Ácido fólico
meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
PteGlu, Vitamina M, Ácido pteroil-L-glutâmico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensaio
97.0-102.0% dry basis
Formulário
solid
cor
yellow
pf
>285 °C
aplicação(ões)
cell analysis
pharmaceutical (small molecule)
grupo funcional
amide
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
chave InChI
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore folic acid importance in serum-free eukaryotic cell cultures, including CHO cells, and its role in media supplementation.