Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
V2876
Sigma-Aldrich
Vitamina B12
≥98%
Sinônimo(s):
αα-(5,6-Dimetilbenzimidazolil)cianocobamida, CN-Cbl, Cianocob(III)alamina, Cianocobalamina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C63H88CoN14O14P
Número CAS:
Peso molecular:
1355.37
Beilstein:
4122889
Número CE:
Código UNSPSC:
12352205
eCl@ss:
34058004
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
red to brown
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
chave InChI
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
Aplicação
A vitamina B12 foi usada:
  • como constituinte de solução de mistura de vitaminas para simulador intestinal in vitro[1]
  • como padrão para cromatografia de exclusão por tamanho com plasma indutivamente acoplado e espectroscopia de massa (SEC-ICP-MS)[2]
  • como constituinte de uma mistura de proteínas plasmáticas simulada para análise de espectros Raman[3]
  • na análise de ressonância de plásmons de superfície (SPR)[4]
  • como suplemento de meio para miócitos ventriculares de ratos neonatos (MVRN)[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
O termo vitamina B12 (cobalamina) se refere a um grupo de moléculas quimicamente relacionadas que contêm cobalto e estão envolvidas em processos celulares como síntese de DNA, síntese de ácidos graxos, produção de energia e regulação. As formas fisiologicamente ativas da vitamina B12 incluem metilcobalamina e adenosilcobalamina, ao passo que a hidroxocobalamina (vitamina B12a, OHCbl) e a cianocobalamina (CNCbl) são formas de armazenamento e entrega. A hidroxocobalamina (OHCbl) e a CNCbl derivadas de bactérias são convertidas em humanos a formas úteis de coenzimas para assistir processos metabólicos, como a conversão pela metilmalonil coenzima A mutase mitocondrial de ácido metilmalônico (MMA) em succinato para correlacionar o metabolismo de lipídios e carboidratos, bem como a ativação da metionina sintase, que é a etapa limitante da velocidade na síntese de metionina.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Vitamina B12 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C3000000
Vitamina B12
Ácido fólico ≥97%
Sigma-Aldrich
F7876
Ácido fólico
Vitamina B12 pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR1234
Vitamina B12
Vitamina B12 British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
BP466
Vitamina B12
vibrant-m
H1428000
Hydroxocobalamin
Biotina ≥99% (HPLC), lyophilized powder
Sigma-Aldrich
B4501
Biotina
Tiamina reagent grade, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T4625
Tiamina
Raman spectroscopic analysis of high molecular weight proteins in solution-considerations for sample analysis and data pre-processing
Parachalil DR, et al.
Analyst, 143(24), 5987-5998 (2018)
Recombinant human collagen-based microspheres mitigate cardiac conduction slowing induced by adipose tissue-derived stromal cells
Smit NW, et al.
PLoS ONE, 12(8), e0183481-e0183481 (2017)
Speciation of zinc in fish feed by size exclusion chromatography coupled to inductively coupled plasma mass spectrometry-Using fractional factorial design for method optimization and mild extraction conditions
Silva MS, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1104, 262-268 (2018)
Microbially Produced Imidazole Propionate Impairs Insulin Signaling through mTORC1
Koh A, et al.
Cell, 175(4), 947-961 (2018)
A missense mutation in TCN2 is associated with decreased risk for congenital heart defects and may increase cellular uptake of vitamin B12 via Megalin
Li P, et al.
Oncotarget, 8(33), 55216-55216 (2017)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. how long we can store aqueous solution of Vitamin B12 (2876)?
    1 answer
    1. The stability of this product in aqueous solution has not been investigated. It would be up to the end user to determine solution storage and stability. As a conservative measure, it would be recommended to prepare solutions fresh, as needed. However, sterile solutions for injection are available for theratpeutic use and appear to be stable at ambient temperature. These solutions tend to have a pH range from neutral to acidic and are stored in amber bottles. See the link below to review more information on the therapeutic versions of Vitamin B12/Cyanocolamain for injection. https://www.drugs.com/pro/b-2-inject-kit.html
      Helpful?
  4. Is it possible to use ethanol to make a solution of Vitamin B12, Product V2876? May i know the right concentration?
    1 answer
    1. This product is soluble in 50 mg/ml of H2O as stated on the Certificate of Analysis. The solubility of the product in ethanol has not been tested.
      Helpful?
  5. How should I store a solution of Vitamin B12, Product V2876?
    1 answer
    1. Serum Vitamin B12 is highly unstable and should be protected from light and kept frozen. Cyanocobalamin is often used to supplement media. It has a maximal stability at pH = 7, but is photolysed to hydroxocobalamin with a zero-order rate constant.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What can I use to make a solution of Vitamin B12, Product V2876?
    1 answer
    1. The specification sheet for Product V2876 (available from the product page on the website) indicates that the product is soluble in water (50 mg/mL), yielding a dark red solution.
      Helpful?
  8. Vitamin B12, Product V2876, is produced by fermentation.  What bacteria is used to produce this product?
    1 answer
    1. The bacterial source for this product is considered proprietary.
      Helpful?
  9. What is the Extinction Coefficient for Vitamin B12, Product V2876?
    1 answer
    1. Extinction Coefficient: E1% = 64 (550 nm), 204 (361 nm), 115 (278 nm) in water.  Extinction Coefficient: EmM = 27.5 (361 nm) in water.