E5160
Epidermal Growth Factor from mouse
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell cutlure
Sinônimo(s):
Mouse EGF, Mouse Epidermal Growth Factor
Selecione um tamanho
R$ 1.545,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.545,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Epidermal Growth Factor from mouse, EGF
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.05-1 ng/mL ED50/EC50
peso molecular
~6 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg endotoxin (Protein)
cor
white
solubilidade
water: soluble 0.10 mL, clear, colorless
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Egf(13645)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)