M4439
Anti-c-Myc antibody, Mouse monoclonal
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-c-Myc
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9E10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
62 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5000 using c-myc tagged fusion protein
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)