Documentos Principais
F7425
Millipore
ANTI-FLAG®
ANTI-FLAG® antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Selecione um tamanho
0.2 MG
R$ 2.646,00
R$ 2.646,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
0.2 MG
R$ 2.646,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.32
clone:
polyclonal
application:
DB
IF
IP
WB CL
reatividade de espécies:
all
técnica(s):
dot blot: 1-2.5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using amino terminal FLAG-BAP fusion protein from E. coli crude lysate
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK
western blot (chemiluminescent): 1-2.5 μg/mL using an E. coli periplasmic extract expressing an N-terminal FLAG fusion protein
citations:
3023
R$ 2.646,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
all
concentração
~0.8 mg/mL
técnica(s)
dot blot: 1-2.5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using amino terminal FLAG-BAP fusion protein from E. coli crude lysate
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK
western blot (chemiluminescent): 1-2.5 μg/mL using an E. coli periplasmic extract expressing an N-terminal FLAG fusion protein
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DYKDDDDK
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O anticorpo policlonal de coelho com afinidade ANTI-FLAG reconhece o epítopo FLAG localizado nas proteínas de fusão FLAG. Este anticorpo reage com proteínas de fusão FLAG N-terminais, com Met N-terminal e C-terminais.
O epítopo FLAG é uma proteína de oito aminoácidos com um sítio de clivagem para enteroquinase.[1][2]
Imunogênio
FLAG; sequência de peptídeo DYKDDDDK
Aplicação
O anticorpo reconhece o epítopo FLAG localizado nas proteínas de fusão marcadas com FLAG na extremidade N-terminal ou C-terminal, com aplicação de ensaios dot blot e de imunotransferência[3][4], imunoprecipitação[3] e imunocitoquímica.
Saiba mais detalhes sobre o produto em nosso portal de aplicações FLAG®”.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O epítopo FLAG tem um papel essencial na purificação de proteínas de fusão por imunoafinidade.[1]
forma física
Solução em solução salina tamponada com fosfato 0,01 M, pH 7,4, contendo albumina sérica bovina 1% e azida sódica 15 mM
Nota de preparo
Purificado por cromatografia de afinidade em uma coluna com o peptídeo imunizante.
Informações legais
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ryota Sato et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1857-1857 (2019-08-29)
The envelope proteins of influenza A virus, hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA), play critical roles in viral entry to host cells and release from the cells, respectively. After protein synthesis, they are transported from the trans-Golgi network (TGN) to the
Martin S Taylor et al.
The Journal of biological chemistry, 288(45), 32211-32228 (2013-09-21)
Ghrelin O-acyltransferase (GOAT) is a polytopic integral membrane protein required for activation of ghrelin, a secreted metabolism-regulating peptide hormone. Although GOAT is a potential therapeutic target for the treatment of obesity and diabetes and plays a key role in other
Makoto Miyazawa et al.
The Journal of biological chemistry, 286(22), 19191-19203 (2011-04-12)
The molecular chaperone prefoldin (PFD) is a complex comprised of six different subunits, PFD1-PFD6, and delivers newly synthesized unfolded proteins to cytosolic chaperonin TRiC/CCT to facilitate the folding of proteins. PFD subunits also have functions different from the function of
Ecco Staller et al.
Journal of virology, 93(17) (2019-06-21)
ANP32 proteins have been implicated in supporting influenza virus replication, but most of the work to date has focused on the ability of avian Anp32 proteins to overcome restriction of avian influenza polymerases in human cells. Using a CRISPR approach
Dorothee A Vogt et al.
PLoS pathogens, 9(4), e1003302-e1003302 (2013-04-18)
The nonstructural protein NS5A has emerged as a new drug target in antiviral therapies for Hepatitis C Virus (HCV) infection. NS5A is critically involved in viral RNA replication that takes place at newly formed membranes within the endoplasmic reticulum (membranous
Conteúdo relacionado
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Reagentes e recursos de interação de proteínas e ácidos nucleicos para uso em interações do tipo proteína-RNA, proteína-DNA e proteína-proteína, e aplicações associadas.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Can this AB (F7425) used for mouse 30um thick section. mouse will be perfused with 4% PFA and than cryopreserved. thanks
    1 answer
    1. This product has been recommended for use in immunofluorescence and indirect immunofluorescence at 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK. It has not been tested for use in IHC applications. The end-user will need to optimize the assay. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/207/353/f7425dat-ms.pdf
      In general, antibodies work well on 5-15 uM sections, for 30 uM sections, blocking /permeabilization steps and antibody dilution, the incubation time will need to be optimized by end user. Please see the links below to review an alternative anti-Flag antibody that may be more suitable for this application. Note that this product is a mouse monoclonal antibody:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/747/f1804bul-ms.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/f1804
      Helpful?
  2. Is there a recommended isotype control for this antibody?
    1 answer
    1. Any rabbit IgG such as product I5006 would be an appropriate isotype control for this antibody.
      Helpful?
  3. What are the positive controls that can be used with Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit?
    1 answer
    1. The positive controls that can be used are as follows:Amino-terminal FLAG-BAP fusion protein, Product No. P7582Carboxy-terminal FLAG-BAP fusion protein, Product No. P7457Amino-terminal Met-FLAG-BAP fusion protein, Product No. P5975.
      Helpful?
  4. How to get rid of background when using Product F7465, ANTI-FLAG® from rabbit,?
    1 answer
    1. To reduce non-specific background on tissue staining, a small amount of Triton X-100 (Product No. X100 or T8787), can be added to the wash buffers and antibody incubation buffers. Try a Triton X-100 concentration of 0.1% to start. Tween 20 (Product No. P5927) can also be used.
      Helpful?
  5. What is the concentration of Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit?
    1 answer
    1. The concentration is 0.9 mg protein per ml.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. Is Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit, a monoclonal or polyclonal?
    1 answer
    1. F7425 is a polyclonal antibody from rabbit.
      Helpful?
  8. Is there any references for the use of Product F7465, ANTI-FLAG® from rabbit, in immunohistochemistry or western blotting?
    1 answer
    1. K. Schafer and T. Braun, Monoclonal Anti-FLAG Antibodies React with a New Isoform of Rat Mg++ Dependent Protein Phosphatase. Biochemical and Biophysical Research Communications, 207, 708.
      Helpful?
  9. How much Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit, should be used in western blotting and ELISA applications?
    1 answer
    1. For a Western blot from a PAGE run (preferably) under denaturing conditions, a 1:400 dilution of this antibody should be used.  A 1-10 μg/ml concentration should be used when using thie antibody in an ELISA application.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Nottingham
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Western blotting
    I HAVE USED THIS ANTIBODY ALOT DURING MY RESEARCH. AND IT HAS WORKED PERFECTLY.