E8156
Anti-eRF1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Eukaryotic translation termination factor 1, Anti-RF1, Anti-Release factor 1, Anti-eTF1
Selecione um tamanho
R$ 968,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 968,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 50 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using HeLa cell lysates.
western blot: 0.5-1 μg/mL using 3T3 or Rat1 cell extracts.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ETF1(2107)
mouse ... Etf1(225363)
rat ... Etf1(307503)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)