E4781
Anti-eRF3a/GSPT1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Eukaryotic Release Factor 3a, Anti-G1 to S phase transition 1, Anti-GST1, homolog of yeast
Selecione um tamanho
R$ 5.807,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.807,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 76.5 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformadehyde-fixed HeLa cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa cell lysates
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSPT1(2935)
mouse ... Gspt1(14852)
rat ... Gspt1(24420)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)