Documentos
SML3439
Sigma-Aldrich
IXA4
98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-​Methyl-​N-​[2-​(4-​methylphenoxy)​ethyl]​-​4-​[(1-​oxo-​3-​phenoxypropyl)​amino]​-1H-​pyrazole-​1-​acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H28N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
436.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CN1N=CC(NC(CCOC2=CC=CC=C2)=O)=C1)N(C)CCOC3=CC=C(C=C3)C
Ações bioquímicas/fisiológicas
IXA4 is a nontoxic, potent and highly selective IRE1-XBP1s signaling activator that induce ER proteostasis remodeling. IXA4 reduced Aβ levels and prevents APP-associated mitochondrial dysfunction in CHO7PA2 cells expressing the V717F APP (APPV717F) mutant.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3