E1388
β-Endothelial Cell Growth Factor human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
ECGS, β-ECGF
Selecione um tamanho
R$ 3.151,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.151,00
Produtos recomendados
Nome do produto
β-Endothelial Cell Growth Factor human, β-ECGF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.03-0.3 ng/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
predicted mol wt ~17 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin level (LAL test)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... VEGFB(7423)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)