E1250
Elastase from porcine pancreas
Type I, ≥4.0 units/mg protein
Sinônimo(s):
Elastase from hog pancreas, Pancreatopeptidase E
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine pancreas
tipo
Type I
forma
suspension
atividade específica
≥4.0 units/mg protein
peso molecular
25.9 kDa
contém
0.1% thymol
concentração
0.5-15.0 mg/mL in water
atividade externa
trypsin ≤50 BAEE units/mg protein
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
- to induce abdominal aortic aneurysm (AAA)
- to study the impact of indoleamine 2-3 dioxygenase 1 (IDO) in mice
- to digest aortas for aortic smooth muscle cells (SMC) isolation
- as a positive control of proteolytic digestion
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
Nota de preparo
Aplicação
inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.