Documentos Principais
M9771
Sigma-Aldrich
N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-7-amido-4-methylcoumarin
elastase substrate
Sinônimo(s):
MeOSuc-AAPV-AMC
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 3.049,00
50 MG
R$ 13.845,00
R$ 3.049,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 3.049,00
50 MG
R$ 13.845,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H41N5O9
Número CAS:
Peso molecular:
627.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 3.049,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCC(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C31H41N5O9/c1-16(2)27(30(42)34-20-9-10-21-17(3)14-26(39)45-23(21)15-20)35-29(41)22-8-7-13-36(22)31(43)19(5)33-28(40)18(4)32-24(37)11-12-25(38)44-6/h9-10,14-16,18-19,22,27H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H,32,37)(H,33,40)(H,34,42)(H,35,41)
chave InChI
CMEUDEVBFFPSEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-7-amido-4-methylcoumarin has been used as a substrate in elastase assay[1] using bone marrow lysates[2] and pancreatic lysates.[3]
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Substratos
Fluorogenic substrate for the assay of human leukocyte and porcine pancreatic elastase.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.