Documentos Principais
G001833
HPLC Analysis of Elastase on Discovery® BIO PolyMA-SCX, Ion Exchange
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery BIO PolyMA-SCX, 5cm × 4.6mm, 5μm particles (59601-U)
mobile phase: [A] 20 mM sodium phosphate, pH 7.0; [B] 20 mM sodium phosphate, 0.5 M NaCl, pH 7.0
gradient: 0 to 100% B in 30 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Nota de análise
Discovery BIO PolyMA-SCX and PolyMA-WAX columns give sharp, efficient peaks for a wide variety of proteins.
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)