D9504
DNP-glycine
Sinônimo(s):
N-(2,4-Dinitrophenyl)glycine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
forma
powder
técnica(s)
particle immunofluorescence: suitable
cor
light yellow to yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CNC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7N3O6/c9-7(8(12)13)5-2-1-4(10(14)15)3-6(5)11(16)17/h1-3,7H,9H2,(H,12,13)
chave InChI
INIGODASXCUILV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3