Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
25 mg | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 1.092,00 |
100 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 3.451,00 |
Sobre este item
Nome do produto
Daidzein, ≥98%, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
>290 °C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
InChI key
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100), UGT1A4(54657)
mouse ... Aldh1a2(19378), Hexa(15211), Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
General description
Application
- as a control to evaluate fertility in rats
- to study its effects on ovarian cancer
- to simulate in vitro antioxidant activity
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 200 mg/mL | solubility - |
| mp >290 °C | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Daidzein
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?