D8259
Deoxyribonucleic acid from Micrococcus luteus (lysodeikticus)
Type XI, Highly polymerized
Sinônimo(s):
DNA
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type XI
forma
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H31N3O13P2/c16-13-1-7(20)11(28-13)5-25-32(21,22)31-9-3-15(18)29-12(9)6-26-33(23,24)30-8-2-14(17)27-10(8)4-19/h7-15,19-20H,1-6,16-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
chave InChI
AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Qualidade
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3