D4764
Deoxyribonucleic acid from calf thymus
Genomic, unsheared
Sinônimo(s):
double-stranded template DNA, Calf Thymus DNA, DNA from calf thymus, Thymonucleic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
forma
lyophilized powder
peso molecular
>20 kb
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
% GC is the percentage of G/C base pairs. Tm is the temperature at the midpoint of the thermal denaturation profile.
Aplicação
Características e benefícios
• High quality template DNA
Nota de preparo
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves