N3790
Nutrient Mixture F-12 Ham
StableCell™, with stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Nutrient Mixture F-12 Ham, Ham’s F-12
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
StableCell™ Ham′s F-12, With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested
componentes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
stable glutamine: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?