D7821
dPPA
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
12-Deoxyphorbol 13-phenylacetate 20-acetate, DOPPA
Selecione um tamanho
R$ 1.235,00
Previsão de entrega em17 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.235,00
Previsão de entrega em17 de maio de 2025
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
cor
colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=O)=C[C@]2([H])[C@]1(O)CC(COC(C)=O)=C[C@]3([H])[C@]2(O)[C@H](C)C[C@]4(OC(CC5=CC=CC=C5)=O)[C@H]3C4(C)C
InChI
1S/C30H36O7/c1-17-11-23-28(34,26(17)33)15-21(16-36-19(3)31)12-22-25-27(4,5)29(25,14-18(2)30(22,23)35)37-24(32)13-20-9-7-6-8-10-20/h6-12,18,22-23,25,34-35H,13-16H2,1-5H3/t18-,22+,23-,25-,28-,29+,30-/m1/s1
chave InChI
MEDVHSNRBPAIPU-XMOZQXTISA-N
Aplicação
- to treat transfected HT-22 cells to promote phosphorylation of p66Shc[1]
- to treat HT-22 and B12 cells to study its effects on cell viability[1]
- to treat neurons and measure primary cortical neurons using the 2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) assay[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.