D5444
Anti-DCP1A (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DCP1 Decapping enzyme 1, homolog A, Anti-SMAD4IP1, Anti-SMIF, Anti-Smad 4-interacting transcription factor, Anti-Smad 4-interacting transcriptional co-activator
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~70 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat (predicted)
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using cell lystes of HEK-293T
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed NIH-3T3 cells over-expressing human DCP1A or using paraformaldehyde-fixed HEPG2 cells
western blot: 1-2 μg/mL using cell lysates of HEK-293T
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DCP1A(55802)
mouse ... Dcp1a(75901)
rat ... Dcp1a(361109)
Descrição geral
Aplicação
Immunofluorescence-cell culture cells (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)