This product is intended for single use. Repeated usage may result in declining performance.
UFC9003
Filtro para centrífuga Amicon® Ultra, 3 kDa MWCO
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 3 kDa
Sinônimo(s):
Concentrador centrífugo com membrana Ultracel®, valor de corte de peso molecular (MWCO) de 3 kDa, volume de amostra de 15 ml
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
embalagem
pkg of 24 pkg
pkg of 8 pkg
pkg of 96 pkg
fabricante/nome comercial
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
15 mL sample volume
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
12.1 cm (4.807 in.)
Diâmetro
2.97 cm
área de filtração
7.6 cm2
volume
15 mL
volume de trabalho
≤15 mL
15 mL
tamanho de poro
3 kDa MWCO
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O seu design vertical e a área de superfície da membrana disponível proporcionam um processamento rápido da amostra, alta recuperação da amostra (tipicamente superior a 90% da solução de partida diluída) e capacidade de concentração de até 80 vezes. A polarização do soluto e subsequente incrustação da membrana são minimizadas pelo design vertical e a parada total física no dispositivo de filtro evita a centrifugação até o ressecamento e a possível perda de amostra.
O concentrado é coletado do reservatório de amostra do dispositivo do filtro usando uma pipeta, enquanto o ultrafiltrado é coletado no tubo de centrífuga fornecido. O dispositivo pode ser centrifugado com rotores oscilantes ou rotores de ângulo fixo. Com seu design de membrana vertical e a parada total física, os filtros de 15 ml Amicon® Ultra oferecem a maior recuperação com tempos curtos de centrifugação.
Aplicação
- Ultrafiltração com membranas Ultracel® de limite de peso molecular de 3.000 daltons.
- Concentração de amostras biológicas contendo antígenos, anticorpos, enzimas, ácidos nucleicos ou microrganismos.
- Purificação de componentes macromoleculares encontrados em extratos de cultura de tecido ou lisados celulares e remoção de proteínas antes de HPLS.
- Concentração de proteínas diluídas ou pré-purificadas a partir de eluentes de colunas.
- Dessalinização, troca de tampão e diálise de proteínas.
Características e benefícios
- A membrana de celulose regenerada Ultracel® com valor de corte de peso molecular nominal (NMWCO) de 3 kDa oferece uma recuperação de retentado de mais de 90%.
- A membrana vertical reduz a polarização da concentração para tempos de centrifugação ultrarrápidos (de apenas 10 a 15 minutos).
- A membrana termosselada minimiza o teor de extraíveis a jusante (downstream).
- Testada 100% quanto à integridade para um desempenho confiável.
- Monitoramento conveniente de amostras com armação translúcida e gradações de volume.
- Acesso direto à amostra pelo pipetador elimina a etapa de processamento para recuperar o concentrado.
- Altos fatores de concentração de 80-100×.
forma física
Informações legais
Artigos
Métodos de filtração e seleção de filtro de membrana na purificação e produção de nanopartículas.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
-
Can we reuse the tube or it is single time use only?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, I did not get if all the proteins will remain in the filter and if I can recover them from the filter (product: UFC9003 Millipore Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 3 kDa MWCO). What will exactly remain in the liquid part in the bottom? Many thanks
1 answer-
These centrifugal devices separate constituents of a given sample by molecular weight. This product has a molecular weight cut-off (MWCO) of 3000 Daltons. Components of the sample with a molecular weight greater that the designated 3 kDa will remain in the retained portion following centrifugation, while components of less that 3 kDa will filter through. See the image below to review this 2 part device.
Please see the following link to review the product User Guide:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/251/395/pr05035w-ug-ms.pdfThe link below is a video demonstrating the practical use of the Amicon products:
https://www.youtube.com/watch?v=7uUUYqIpI6UHelpful?
-
-
Hi, I am writing to ask if you have centrifugal filters with hydrophobic membranes. I am looking to test them for oil/water separation downstream to a fermentation process for food applications.
1 answer-
The ultrafiltration membranes used in Amicon devices are all hydrophilic. There are no hydrophobic options.
Helpful?
-
-
Even sanitizing the devices with 70% ethanol, how many times may I use one tube? I mean, How many times can be used it?
1 answer-
The unit is for one-time use only.
Helpful?
-
-
How many tubes are inside the pack? For example, there is a pack size of 8 pkg. What does it mean? Does it mean 8 tubes or 8 packs of tubes? Does it mean that there are 8 tubes in the pack? Can you explain more, please?
1 answer-
The package quantity for each item is as follows:
UFC900308 - 8 tubes
UFC900324 - 24 tubes
UFC900396 - 96 tubesHelpful?
-
-
How much g (rcf) force can be applied during the spin?
1 answer-
Amicon® Ultra-15 Centrifugal Filter Devices can be spun at 4,000 x g maximum for approximately 15-60 minutes when using a swinging-bucket rotor, or at 5,000 x g maximum for approximately 15-60 minutes when using a fixed-angle rotor.
Helpful?
-
-
Is autoclave sterilization possible?
1 answer-
The Amicon Ultra devices are manufactured under very thorough and controlled cleaning conditions, however they are not sterile and cannot be sterilized by UV or autoclaving. However, it is possible to sanitize the devices with 70% ethanol, followed by several rinses with sterile water or culture medium.