Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
5 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.061,00 |
Sobre este item
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: soluble ≥10 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)N(CC#C)C(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C21H22N2O6/c1-6-11-22-13(3)17(20(24)28-5)19(18(14(22)4)21(25)29-7-2)15-9-8-10-16(12-15)23(26)27/h1,8-10,12,19H,7,11H2,2-5H3
InChI key
BITHABUTZRAUGT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble ≥10 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C | solubility H2O: soluble ~10 mg/mL at 60 °C (Sonicate), DMSO: soluble 12 mg/mL | solubility acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40) |
| color yellow | color white | color light brown | color - |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
![cis-8-Hydroxy-3-(n-propyl)-1,2,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-benz[e]indole hydrobromide ≥98% (HPLC), solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/255/210/7ae0c9f3-835e-4c95-aa84-bb7695fe11ac/640/7ae0c9f3-835e-4c95-aa84-bb7695fe11ac.png)