D2813
4,5-Diaminofluorescein diacetate
≥98% purity (HPLC), lyophilized powder
Sinônimo(s):
DAF-2 DA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4,5-Diaminofluorescein diacetate, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
cor
colorless to white
solubilidade
DMSO: <2 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(OC(C)=O)=C4)C=C(OC(C)=O)C=C3)C5=C1C=C(N)C(N)=C5
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
chave InChI
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.