Documentos Principais
251505-M
Sigma-Aldrich
DAF-2 DA
A cell-permeable derivative of DAF-2 that is hydrolyzed to DAF-2 by intracellular esterases.
Sinônimo(s):
DAF-2 DA, 4,5-Diaminofluorescein Diacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H18N2O7
Número CAS:
Peso molecular:
446.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solution
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
fluorescência
λex ~495 nm
λem ~515 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc2c(cc1N)C(=O)OC32c4c(cc(cc4)OC(=O)C)Oc5c3ccc(c5)OC(=O)C
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
chave InChI
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable derivative of DAF-2 (Cat. No. 251500) that is hydrolyzed to DAF-2 by intracellular esterases. Can be used in fluorescence microscopy to measure real-time changes in NO levels in vivo.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
Used to measure real-time changes in NO levels
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
forma física
A 5 mM (1 mg/450 µl) solution in DMSO.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Berkels, R., et al. 2000. Cell Calcium27, 281.
Kojima, H., et al. 1998. Anal. Chem. 70, 2446.
Kojima, H., et al. 1998. Chem. Pharm. Bull. 46, 373.
Nakatsubo, N., et al. 1998. FEBS Lett. 427, 263.
Informações legais
Manufactured by Daiichi Pure Chemicals Co., Ltd
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)