Documentos Principais
09014
Sigma-Aldrich
DAR-1
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
Sinônimo(s):
4,5-Diamino-N,N,N′,N′-tetraethylrhodamine, 4,5-Diamino-rhodamine B
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.246,00
R$ 3.246,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.246,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H32N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
472.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 3.246,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥97.0% (HPCE)
Formulário
powder
fluorescência
λex 566 nm; λem 586 nm in 0.1 M phosphate pH 7.4, NO
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5c(N)c(N)ccc45)N(CC)CC)c1
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5c(N)c(N)ccc45)N(CC)CC)c1
InChI
1S/C28H32N4O3/c1-5-31(6-2)17-9-11-19-23(15-17)34-24-16-18(32(7-3)8-4)10-12-20(24)28(19)21-13-14-22(29)26(30)25(21)27(33)35-28/h9-16H,5-8,29-30H2,1-4H3
chave InChI
LFXDWSUQAVSSJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
suitable as fluorescent NO-sensor
Outras notas
Sensitive fluorescent indicator for nitric oxide, NO, based on rhodamine chromophore; LOD in the region of 10 nM; it is more photostable and emits at longer wave-length than the corresponding derivative of fluorescein (DAF, Cat. No. 41524)[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
H. Kojima et al.
Tetrahedron Letters, 41, 69-69 (2000)
Artigos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Questions
  1. What is the solution stability of chemical 09014 DAR-1?
    1 answer
    1. The product is soluble in DMSO at a concentration of 5mM and is stable for at least 2 years after receipt when stored at -20°C.