D1542
1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol hydrochloride
enzyme inhibitor
Sinônimo(s):
2-Hydroxymethyl-3,4-pyrrolidinediol hydrochloride
Selecione um tamanho
R$ 6.217,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.217,00
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
under inert gas
solubilidade
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c7-2-3-5(9)4(8)1-6-3;/h3-9H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-;/m1./s1
chave InChI
PZGVJCJRMKIVLJ-DEVUXVJFSA-N
Informações sobre genes
human ... PYGB(5834) , PYGBL(5835) , PYGL(5836) , PYGM(5837)
mouse ... Gaa(14387) , Glb1(12091) , Treh(58866)
rat ... Man2a1(25478) , Pygl(64035) , Si(25588)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)