Documentos Principais
PICM03050
Millipore
Insertos de cultura celular permanentes Millicell®
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, H 13 mm, size 6 wells, sterile
Sinônimo(s):
Inserto para cultura celular Millicell, 30 mm, hodrofílico de PTFE, 0,4 µm, Insertos para cultura permeáveis, Placa para cultura de tecidos, insertos para cultura celular, insertos para cultura de tecidos
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiais:
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
tamanho de poro:
0.4 μm
esterilidade:
ethylene oxide treated
sterile
tipo de ligação:
low binding surface
Materiais
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Nível de qualidade
esterilidade
ethylene oxide treated
sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 50
fabricante/nome comercial
Millicell®
Parâmetros
50 °C max. temp.
técnica(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
Altura
13 mm
Diâmetro
30 mm
área de filtração
4.2 cm2
tamanho
6 wells
área da superfície
4.2 cm2
volume de trabalho
1.5 mL
cor
transparent membrane, when wetted
Matriz
Biopore
tamanho de poro
0.4 μm
tipo de ligação
low binding surface
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Placa de 6 poços, tamanho de poro de 0,4 μm
Com insertos Millicell®, células de fixação ou suspensão podem acessar meios de ambos os lados apical e basolateral. O crescimento, a estrutura e a função celular mimetizam melhor o que acontece in vivo. Além disso, os insertos Millicell® possibilitam o estudo de ambos os lados da monocamada celular.
Millicell® Insertos verticais:
- Promove excelente crescimento celular e fornece uma oportunidade excepcional para estudos celulares
Tipo de membrana:
membrana Biopore (hidrofílica, de PTFE)
- para aplicações com baixo grau de ligações a proteínas, visualização de células vivas e aplicações de imunofluorescência
Aplicações
fixação celular, crescimento celular, diferenciação celular e imunocitoquímica
Aplicação
Categoria de pesquisa
Cultura celular
Inserto para cultura celular de PTFE hidrofílico, com tamanho de poro de 0,4 µm usado em uma placa de 6 poços para fixação celular, cultura celular, diferenciação celular, fluorescência e baixo teor de ligação de proteínas.
Embalagem
Embalado individualmente com blíster
Informações legais
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
CB1 receptors and post-ischemic brain damage: Studies on the toxic and neuroprotective effects of cannabinoids in rat organotypic hippocampal slices.
Landucci, Elisa, et al.
Neuropharmacology, 60, 674-682 (2011)
Synapse elimination in olivo-cerebellar explants occurs during a critical period and leaves an indelible trace in Purkinje cells.
Letellier, Mathieu, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106, 14102-14107 (2009)
Daniela Buonvicino et al.
British journal of pharmacology, 177(14), 3342-3356 (2020-03-22)
Drugs able to counteract progressive multiple sclerosis (MS) represent a largely unmet therapeutic need. Even though the pathogenesis of disease evolution is still obscure, accumulating evidence indicates that mitochondrial dysfunction plays a causative role in neurodegeneration and axonopathy in progressive
Viktoria Melcher et al.
Acta neuropathologica, 139(5), 913-936 (2019-12-19)
Atypical teratoid/rhabdoid tumors (ATRT) are known for their heterogeneity concerning pathophysiology and outcome. However, predictive factors within distinct subgroups still need to be uncovered. Using multiplex immunofluorescent staining and single-cell RNA sequencing we unraveled distinct compositions of the immunological tumor
Preparation of organotypic hippocampal slice cultures: interface method.
De Simoni, Anna and Yu, Lily M Y
Nature Protocols, 1, 1439-1445 (2006)
Protocolos
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.